Merck
Z801135
Hellma® Distanzstück aus Aluminium
38mmx12.5mmx9 mm, to fit cells with 1 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
Hellma 13.101
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)