Merck
Z800635
Hellma® Halb-Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 117.204-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
H × B × T
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
1400 μL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
2 polished windows; sealable cells, with ISO thread GL 14 and screw cap with silicone rubber seal, for anaerobic applications, remarks: closed screw cap.
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)