Fortfahren mit
Z600237
Hellma® Halb-Mikro Küvette zur Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Synonym(e):
Semi-Micro Optical Cuvettes
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 104B-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
mit PTFE-Deckel, Seitenwände und Boden schwarz
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z801712Z600288Z801178
manufacturer/tradename
Hellma 104B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1000 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
7000 μL
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)