Z531146
Aldrich® Spiralkühler
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Länge
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)