Merck
Z516732
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dreihals-Rundkolben
vertical, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Größe auswählen
1 EA
€ 157,00
€ 157,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 157,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 157,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)