Fortfahren mit
Z2376
Zinquin
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic acid, Zinquin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.42
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
€ 516,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(OCC(O)=O)cc3ccc(C)nc23
InChI
1S/C19H18N2O5S/c1-12-3-7-16(8-4-12)27(24,25)21-17-10-15(26-11-18(22)23)9-14-6-5-13(2)20-19(14)17/h3-10,21H,11H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
CGNKOBNGEFZRQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Zinquin has been used to detect intracellular zinc.
Biochem/physiol Actions
Zinquin is a membrane-permeant fluorophore. It is used to detect zinc in cells by UV fluorescence. Zinquin ethyl ester can be used to monitor the change in intracellular concentrations of Zn2+ in thymocytes and hepatocytes. The ester is excited at 368nm and emits at 490nm.
Other Notes
Free acid or salt as available
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z225145758SML1492
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
color
off-white
color
off-white
color
-
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)