Y0002032
Cinchocain Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxychinolin-4-carbonsäure, 2-Hydroxycinchoninsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cinchocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c[c]1=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)