Y0002029
Chlorobutanol Hemihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat, β,β,β-Trichlor-tert.-butylalkohol Hemihydrat, ‘Acetonchloroform’, ‚Chlorbutanol‘ Hemihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorobutanol
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChIKey
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)