Merck
857300
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Kampfer
98%
Synonym(e):
(+)-Campher, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Größe auswählen
5 G
€ 34,40
100 G
€ 45,10
€ 34,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 34,40
100 G
€ 45,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2042745
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 34,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
5.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4 mmHg ( 70 °C)
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +44.1°, c = 10 in ethanol
Selbstzündungstemp.
870 °F
Expl.-Gr.
3.5 %
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
C[C@@]1(CC2)C(C)(C)[C@H]2CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChIKey
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Anwendung
Chiral intermediate[1] and auxiliary.[2][3]
(1R)-(+)-Camphor has been used as a standard during the enantioselective gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis of the constituents of Achillea ligustica essential oil.[4]
It may also be used to synthesize:
  • {N,N′-bis[(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-1,2-ethanediamine}, a C2-symmetrical diamine[5]
  • chiral oxazaborolidines[6]
  • (-)-(1R,2R)-1,2-dihydroxy-3,3-dimethylnorbornane[7]
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of homochiral 1, 2-diols from (-)-fenchone and (+)-camphor.
Martinez AG, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(7), 1373-1376 (1994)
Asymmetric reduction of prochiral ketones using in situ generated oxazaborolidines derived from amino alcohols of (1R)-camphor as catalysts.
Santhi V and Rao JM
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3553-3560 (2000)
Synthesis of C 2-symmetrical diamine based on (1R)-(+)-camphor and application to oxidative aryl coupling of naphthols.
Caselli A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(11), 1451-1454 (2003)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1185-1185 (1991)
Synthetic Communications, 23, 437-437 (1993)