Fortfahren mit
1.01005
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP
Synonym(e):
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetone chloroform, Chlorbutol, Chloretone, Chlorobutanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7Cl3O · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.46
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-317-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
78 °C
transition temp
flash point 100 °C
solubility
7.7 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.O
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate (chlorobutanol) is typically used as a preservative in pharmaceutical formulations. It has antimicrobial properties and is active against bacteria and fungi.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The substance 1.01005 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.