Wichtige Dokumente
Y0001992
Lavendelöl für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lavendelöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lavender oil
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)