Y0001126
Lavendel-Spiköl aus Lavandula spica
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Spiköl, Lavendel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lavender oil
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)