Y0001455
Duloxetin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R)-N-Methyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)-propan-1-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
duloxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)