Wichtige Dokumente
Y0001428
Pheniramin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Benzylpyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pheniramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChIKey
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)