Wichtige Dokumente
Y0001052
Santonin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-α-Santonin, (3S,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-Tetrahydro-3,5a,9-trimethyl-naphtho[1,2-b]furan-2,8(3H)-dion, Semenen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
santonin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
172-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(C)=C3[C@H]2OC1=O
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
InChIKey
XJHDMGJURBVLLE-BOCCBSBMSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)