Wichtige Dokumente
Y0000825
Nifluminsäure Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-nicotinsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
niflumic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)