Wichtige Dokumente
Y0000736
Flavoxat -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, DW-61, Rec-7-0040
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flavoxate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
InChIKey
XOEVKNFZUQEERE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)