Y0000541
Thioridazin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Thioridazin, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)-ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
thioridazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cc(cc2)SC)N(c4c1cccc4)CCC3N(CCCC3)C
InChI
1S/C21H26N2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
InChIKey
KLBQZWRITKRQQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)