Merck
Y0000462
Torasemid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Torsemid, N-{[(1-Methylethyl)-amino]-carbonyl}-4-[(3-methylphenyl)-amino]-3-pyridinsulfonamid, Demadex
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
torasemide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChIKey
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Torasemide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum der Pyridin-Sulfonylharnstoff-Klasse mit antialdosteronergischen Eigenschaften und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark A Oyama et al.
Journal of veterinary cardiology : the official journal of the European Society of Veterinary Cardiology, 13(4), 287-292 (2011-10-28)
Diuretics are a mainstay of therapy in dogs with heart failure. In dogs with advanced heart failure, moderate to high doses of loop diuretics such as furosemide are used with diminishing effects as profound activation of neuroendocrine systems promote signs
Hitesh B Patel et al.
Journal of AOAC International, 94(1), 143-149 (2011-03-12)
A simple RP-ultra-performance LC method was developed and validated for determination of impurities related to torsemide tablets. The rapid method provided adequate separation of all known related impurities and degradation products. Separation was achieved on a Zorbax SB-C18 column (50
J Strobel et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 136(22), 1207-1210 (2011-05-26)
A 27-year-old woman was admitted to the emergency room because of dyspnoea. Two months earlier she had given birth to a healthy young boy via cesarean section. Computed tomography showed acute embolism in both pulmonary arteries. Chest X-ray and echocardiography
Zarko Jovic et al.
Journal of chromatographic science, 50(4), 324-334 (2012-03-13)
Complete evaluation of chromatographic behavior and establishment of optimal experimental conditions for determination of torasemide and its four impurities are determined by experimental design. Fractional factorial and 3(n) full factorial design were employed for efficient and rapid optimization of liquid
Sanjay Gupta et al.
European journal of heart failure, 12(7), 746-752 (2010-06-08)
Diuretics, when used to treat congestion in patients with chronic heart failure, improve symptoms and, perhaps, prognosis but little information is available to guide their use in patients with left ventricular systolic dysfunction (LVSD) who are not congested. Chronic diuretic