Fortfahren mit
T3202
Torsemid
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-{[(1-Methylethyl)-amino]-carbonyl}-4-[(3-methylphenyl)-amino]-3-pyridinsulfonamid, Demadex
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 483,00
€ 410,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
SMILES string
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChI key
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Application
Torsemide has been used as an inhibitor of Na+ Cl- co-transporter in transgenic Arabidopsis thaliana plants1.
Biochem/physiol Actions
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum der Pyridin-Sulfonylharnstoff-Klasse mit antialdosteronergischen Eigenschaften und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems.
Torsemide functions in the thick ascending limb of the loop of Henle and enhances the excretion of sodium, chloride and water from the luminal side of the cells. Furthermore, torsemide can treat oedematous conditions that are associated with diseases such as liver cirrhosis, kidney disorders and chronic congestive heart failure2.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Torsemide is soluble in DMSO at 18 mg/ml and is insoluble in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1672304Y0000461Y0000462
Torsemid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1672304
Torsemid
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Torsemid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)