Wichtige Dokumente
Y0000336
Thiamazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methimazol, 1-Methyl-2-imidazolthiol, 2-Mercapto-1-methylimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
thiamazole
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
144-147 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChIKey
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TPO(7173)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)