The enantiomeric excess (ee) is not determined. The optical rotation specification (neat) is -5.5 to -3.5°.
Wichtige Dokumente
W230920
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Synonym(e):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; waxy; rose
SMILES String
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChIKey
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
what is the enantiomeric excess of the W930920 (S)-citronellol?