Wichtige Dokumente
T1470000
Tinidazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[2-(Ethylsulfonyl)-ethyl]-2-methyl-5-nitro-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tinidazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)