Merck
T1350000
Thymol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Lineare Formel:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
1907135
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
Dampfdruck
1 mmHg ( 64 °C)
API-Familie
thymol
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Thymol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hiroko Ohwada et al.
Research in developmental disabilities, 34(1), 650-655 (2012-11-06)
As the life expectancy of people with intellectual disability (ID) increases, it is becoming necessary to understand factors affecting survival. However, predictors that are typically assessed among healthy people have not been examined. Predictors of all-cause mortality, including blood, urine
María C Elissondo et al.
Acta tropica, 125(3), 251-257 (2012-12-25)
Scolicidal solutions remain indispensable in the treatment of hydatid cyst disease. Properties of an ideal solution would be inexpensiveness and the promotion of a rapid and complete scolicidal effect with an absence of local and systemic side effects. From this
Bhavini Shah et al.
Journal of food protection, 76(3), 440-447 (2013-03-07)
Food safety is a continuing challenge for the food industry due to sporadic illness outbreaks caused by foodborne pathogens. Plant essential oils have been studied extensively as natural antimicrobials to control foodborne pathogens. However, their hydrophobic nature makes application in
H Hashemipour et al.
Poultry science, 92(8), 2059-2069 (2013-07-23)
This trial was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of phytogenic product containing an equal mixture of thymol and carvacrol at 4 levels (0, 60, 100, and 200 mg/kg of diet) on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid
Beena et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(3), 641-645 (2013-01-01)
Thymol and carvacrol are well known antioxidants found in the extract of the plants of thyme species. The Schiff bases of 2-iso-propyl-5-methyl-phenol (thymol/1a), 2-tert-butyl-5-methyl-phenol (1b) and 5-iso-propyl-2-methyl-phenol (carvacrol/1c) exhibited much better antioxidant activity than thymol and carvacrol in DPPH assay.