Merck
SYNPLE-B002
Reagent-cartridge Boc protection 1.2mmol
Synple
Synonym(e):
Synple 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 93,70
€ 93,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
parameter
up to 1.2 mmol scale
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SYNPLE-B001SYNPLE-B011SYNPLE-R001
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
parameter
up to 1.2 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
General description
Reagent-cartridge Boc protection 1.2 mmol is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the Boc protection amines. The cartridge contains all necessary reagents to protect the user selected primary or secondary amine.
Scale: up to 1.2 mmol
Compatible substrates: primary amine, secondary amine
Cartridge contents:
  • Supported Boc2O
  • Supported triethylamine
  • Silica supported trisamine (for purification)
Related Cartridges:
  • SYNPLE-B001Reagent-cartridge Boc protection 0.5 mmol
  • SYNPLE-B011Reagent-cartridge Boc deprotection 0.5 mmol
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Legal Information
Product of Synple Chem AG
related product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Synple 2, an automated organic chemical synthesis system that allows researchers to have their products generated for them while reducing both human error and manual labor.
Verwandter Inhalt
Beschleunigen Sie Ihre Forschung mit Synple: einem revolutionären Gerät, das mit Reagenzienkapseln organisch-chemische Synthesen in Minutenschnelle durchführt. Drücken Sie einfach auf Start.