Fortfahren mit
SYNPLE-H100
Washing-cartridge
Synple
Synonym(e):
Synple 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 22,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Washing-cartridge Deoxyfluorination is a cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that is used to clean the synthesizer.
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings – pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use – protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety – all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system – simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C − 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Legal Information
Product of Synple Chem AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)