Fortfahren mit
STS0016
ECOSURF EH-6
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,10
€ 39,82
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
914 ppm (25°C)
viscosity
36.830 cSt(40 °C)
transition temp
cloud point 43 °C (10 wt% actives aq solution), pour point 5 °C
solubility
water: freely soluble (visual)
density
0.9897 g/mL at 40 °C
HLB
10.8
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Legal Information
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0015STS0006STS0017
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
CMC
914 ppm (25°C)
CMC
480 ppm (25°C)
CMC
1066 ppm (25°C)
CMC
-
HLB
10.8
HLB
7.9
HLB
12.5
HLB
7.5
density
0.9897 g/mL at 40 °C
density
0.9651 g/mL at 40 °C
density
1.0069 g/mL at 20 °C
density
0.9579 g/mL at 20 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)