Fortfahren mit
STS0015
ECOSURF EH-3
Non-ionic surfactant
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
viscosity
25.143 cSt(40 °C)
transition temp
pour point -21 °C, cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents), water: freely soluble
density
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Legal Information
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0016STS0006STS0017
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
density
0.9651 g/mL at 40 °C
density
0.9897 g/mL at 40 °C
density
1.0069 g/mL at 20 °C
density
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.9
HLB
10.8
HLB
12.5
HLB
7.5
CMC
480 ppm (25°C)
CMC
914 ppm (25°C)
CMC
1066 ppm (25°C)
CMC
-
viscosity
25.143 cSt(40 °C)
viscosity
36.830 cSt(40 °C)
viscosity
49.398 cSt(40 °C)
viscosity
29.6 cSt(40 °C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)