SMB01334
Daidzein glucuronide potassium salt
Synonym(e):
Daidzein 7-O-β-D-glucuronide potassium salt, Daidzein 7-O-glucuronide potassium salt, Daidzein-7-glucuronide potassium salt, Daidzin-7-O-glucuronide potassium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
219—220 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)