Fortfahren mit
SML2147
S-Equol
≥97% (HPLC), Estrogen receptor beta agonist, powder
Synonym(e):
(3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (S)-(–)-4′,7-isoflavandiol, (S)-Equol, Equol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-522-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S-Equol, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C([C@H]2COC3=CC(O)=CC=C3C2)C=C1
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N
Application
S-Equol has been used:
  • as an estrogen receptor β (ERβ) agonist to study its effects on adipogenesis in mouse fibroblast cells
  • as a standard to study the effect of high dietary fats on S-equol metabolism and prostate carcinogenesis in the transgenic adenocarcinoma of mouse prostate (TRAMP) model[1]
  • to study its mode of action on ecdysteroidogenic glutathione S-transferase Noppera-bo in Aedes aegypti[2]
Biochem/physiol Actions
(S)-Equol is an estrogen receptor beta (ERβ) agonist, formed in some people by intestinal bacteria from the soy phytoestrogen daidzein. (S)-Equol has approximately 13-fold higher affinity for human ERβ over ERα and an EC50 value of 65nM for ERβ compared to an EC50 value of 85nM for ERα. It has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective activty.
S-Equol is an isoflavandiol derived from daidzein by bacterial flora in the intestines. It exhibits anti-cancer activity by the activation of forkhead box O3 (FOXO3a) via an Akt-specific pathway and inhibitory effects on mouse double minute 2 homolog (MDM2) expression.[3]
Estrogen receptor beta ( ERβ) agonist from the soy phytoestrogen daidzein
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2340D0817SML2813
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)