QC1361
Bromat und Bromid - WS
certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
ampule of 2 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-017-1
Konzentration
100% in H2O
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Enthält ein Konzentrat zur Herstellung einer Lösung, die auf Bromat und Bromid analysiert werden kann.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)