Merck
QC1040
Supelco
Nitrosamine/Nitroaromaten – WP
certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCO-251
Konzentration
100% in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
    Nitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    1,3,5-Trinitrobenzene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    2-Nitrotoluene
    3-Nitrotoluene
    4-Nitrotoluene
    Alle anzeigen (10)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup - Solvent
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)