PHR8934
Melatonin-formaldehyde condensation product
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide, N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
melatonin
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)