PHR3742
Clomifen-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)-phenoxy]-N,N-diethylethanamine -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1140101
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 150 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C/c3ccccc3)\c2ccccc2)(CC)CC
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
InChIKey
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
ovary
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)