PHR3700
Zolmitriptan-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)-ethyl]-1H-indol-5-yl]-methyl]-2-oxazolidinon, (S)-N,N-Dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)-methyl]-1H-indol-3-yl}ethanaminoxid, Zolmitriptan-N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1727064
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)
InChIKey
GZYCQRZFJIZOKU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)