PHR3624
Levalbuterol-verwandte Verbindung F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(1R)-1-(4-(Benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-phenyl)-2-(tert.-butylamino)-ethan-1-ol, (R)-α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-4-(phenylmethoxy)-1,3-benzenedimethanol, (R)-4-Benzyl-albuterol
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1358842
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)OCc2ccccc2)CO
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
InChIKey
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)