Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,60 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 € 210,80 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 473,00 € 402,05 |
Über diesen Artikel
Produktname
Salbutamol,
Quality Segment
solubility
methanol: complete 50 mg/ml, clear, colorless to yellow
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
InChI key
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description VETRANAL®, analytical standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility methanol: complete 50 mg/ml, clear, colorless to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salbutamol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?