Wichtige Dokumente
PHR3422
Aprepitant
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Aprepitant, 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-morpholino]-methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-4-morpholinyl]-methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP1138
traceable to USP 1041904
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 300 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChIKey
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)