PHR3271
Sitagliptin Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(S)-Sitagliptin Phosphate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
sitagliptin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(=O)OO.[HH]
InChI
1S/C16H15F6N5O.HO4P.H2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-4-5(2)3;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;1H;1H/t9-;;/m0../s1
InChIKey
SHWZYHNHAUKDOV-WWPIYYJJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)