Wichtige Dokumente
PHR3181
Hexylenglykol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Hexylenglykol, MPD
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1308200
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Expl.-Gr.
7.4 %
Verpackung
pkg of 250 mg
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F
Flammpunkt (°C)
94 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)