PHR3165
Ziprasidon-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isothiazol -monohydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1724419
API-Familie
ziprasidone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1nc(c3c1cccc3)N2CCNCC2.Cl
InChI
1S/C11H13N3S.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChIKey
DOQLJTKEUIJSKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)