PHR2861
Famciclovir-verwandte Verbindung F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-Amino-6-chlorpurin, 6-Chlor-2-purinamin, 6-Chlor-guanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269141
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
famciclovir
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
InChIKey
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)