Wichtige Dokumente
PHR2860
Famciclovir-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-Aminopurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269130
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
famciclovir
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChIKey
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)