PHR2619
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Homoveratronitril, (3,4-Dimethoxyphenyl)-acetonitril, 3,4-Dimethoxy-benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
verapamil
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
bp
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-63.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChIKey
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)