PHR2438
Chloroquin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4,7-Dichlorchinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
Dampfdruck
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API-Familie
chloroquine
Form
crystalline
Verpackung
pkg of 50 mg
Farbe
white to brown
pH-Wert
3.86 (24.9 °C)
bp
298.4 °F (148°C)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
Dichte
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)