Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.440,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloroquine
form
solid
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1c2c(nccc2NC(CCCN(CC)CC)C)ccc1
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für Chloroquinphosphat.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| form solid | form - | form crystalline | form crystalline |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| color white | color - | color white to brown | color off-white to brown-yellowish |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?