Wichtige Dokumente
PHR2353
Benzaldehyd-Propylenglykol-Acetal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Benzaldehydpropylenglykolacetal, Isomerengemisch, 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1050949
API-Familie
benzaldehyde propylene glycol acetal
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5x1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChIKey
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)