PHR2074
Abacavir Impurity F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purine-2-amine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
abacavir, abacavir
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)NC4CC4)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)COC(C)(C)C
InChI
1S/C18H26N6O/c1-18(2,3)25-9-11-4-7-13(8-11)24-10-20-14-15(21-12-5-6-12)22-17(19)23-16(14)24/h4,7,10-13H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H3,19,21,22,23)/t11-,13+/m1/s1
InChIKey
GUTJAVLKEBLQJK-YPMHNXCESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)