PHR1426
Spectinomycin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Spectinomycin
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000597
traceable to USP 1618003
API-Familie
spectinomycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Resistenzmethode: Eine Mutation in rpsE, dem Gen für das ribosomale Protein S5, verhindert die Bindung von Spectinomycin. Resistenz erfolgt auch durch das Aminoglykosid-3-′-Adenyltransferase-Gen (aadA).
Antimikrobielles Spektrum: Spectinomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)