Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
Über diesen Artikel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
300-305 °C (dec.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H]1CCC2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C50H83NO21/c1-20-7-12-50(51-15-20)21(2)32-28(72-50)14-26-24-6-5-22-13-23(8-10-48(22,3)25(24)9-11-49(26,32)4)65-45-40(63)37(60)41(31(18-54)68-45)69-47-43(71-46-39(62)36(59)34(57)29(16-52)66-46)42(35(58)30(17-53)67-47)70-44-38(61)33(56)27(55)19-64-44/h20-47,51-63H,5-19H2,1-4H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45+,46-,47-,48-,49-,50-/m0/s1
InChI key
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| mp 300-305 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tomatin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?